Learn More
Cytiva Gel di agarosio illustra™ per grado di DNA Sephadex™ G-50 e G-100
Codice prodotto. 11584925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Volume letto:
15 to 20 mL/g in Distilled Water
9 to 11 mL/g in Distilled Water
Da 9 a 11 ml/g in acqua distillata
Dimensione particelle:
20 to 50 μm
50 to 150 μm
Da 50 a 150 μm
Dimensione della confezione:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Volume letto Dimensione particelle Dimensione della confezione
11584925 100 g Da 9 a 11 ml/g in acqua distillata Da 50 a 150 μm 100g
11574925 25 g 9 to 11 mL/g in Distilled Water 50 to 150 μm 25g
11594925 100 g 15 to 20 mL/g in Distilled Water 20 to 50 μm 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11584925 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17057302
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for purification of DNA from small molecules. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels purify DNA by gel filtration.
  • Testate per garantire un elevato recupero riproducibile di DNA
  • Ideali per ricercatori che preferiscono preparare le proprie colonne per la purificazione degli acidi nucleici in modo autonomo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Dimensione particelle Da 50 a 150 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colonna Auto Seq G-50, micro colonna ProbeQuant G-50, colonna MicroSpin G-50 e colonna NICK
Volume letto Da 9 a 11 ml/g in acqua distillata
Product Type G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels
Formato Perle di gel
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di DNA da piccole molecole per gel-filtrazione
Intervallo di pH Da 2 a 10
Support Type Destrano reticolato con epicloridrina
Tipo di campione DNA
Content And Storage Da 4° a 30 °C