Learn More
Cytiva Kit illustra™ Solution dNTP
Codice prodotto. 10267704 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10267704 4 x 100 μm pezzi 4
10084724 4 x 25 μm pezzi 4
10004304 4 x 500 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10267704 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.95€
    726.83€ / pezzi 4
    Risparmia 103.12€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
I set dNTP garantiscono ottime prestazioni e omogeneità. I set di soluzioni dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ sono esenti da DNasi, RNasi e attività enzimatica di taglio.
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Sono disponibili formulazioni, test, confezioni ed etichettatura personalizzati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquido
pH 7
Product Type Set dNTP
Concentrazione 100 mm
Purezza >99%
Quantità 4 x 100 μm
Colore Incolore
Da utilizzare con (applicazione) Sottoposta a prova funzionale per PCR a lungo raggio e sequenziamento, amplificazione degli acidi nucleici, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell'espressione
Identificativo prodotto
  • dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.