Learn More
Cytiva illustra™ Solution dNTP
Codice prodotto. 10238084 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Quantità:
25 μm
25μ m
100 μm
500 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità unitSize
10238084 dATP 25μ m Pezzo
10545335 dGTP 25 μm Pezzo
10389764 dGTP 100 μm Pezzo
10648035 dCTP 25 μm Pezzo
10430125 dCTP 100 μm Pezzo
10527065 dTTP 100 μm Pezzo
10074294 dTTP 25 μm Pezzo
10024684 dUTP 25 μm Pezzo
10526875 dGTP 500 μm Pezzo
10004824 dATP 100 μm Pezzo
10665355 dUTP 100 μm Pezzo
10537065 dTTP 500 μm Pezzo
10350055 dATP 500 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10238084 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Add to basket
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Liquido
pH 7
Product Type dATP
Concentrazione 100 mm
Purezza >99%
Quantità 25μ m
Colore Incolore
Da utilizzare con (applicazione) Sottoposta a prova funzionale per PCR a lungo raggio e sequenziamento, amplificazione degli acidi nucleici, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell'espressione