Learn More
Cytiva Solution dNTPs: DNA Polymerization Mix
Codice prodotto. 10196414 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μm
4 x 10 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10196414 4 x 10 μm pezzi 4
10793007 10 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10196414 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406558
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
Product Type DNA Polymerase Mix dNTP (20mM each A,C,G,T)
Concentrazione 20 mM
Purezza >99%
Quantità 4 x 10 μm
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling
Identificativo prodotto
  • dNTP Mix - A C G T, 4 x 10
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4,8% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4,8% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.