Learn More
Cytiva Solution dNTPs: DNA Polymerization Mix
Codice prodotto. 10793007 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μm
4 x 10 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793007 10 μm Pezzo
10196414 4 x 10 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793007 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.28€
    134.15€ / pezzi 1
    Risparmia 19.13€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
Product Type DNA Polymerization Mix dNTP (20mM each A,C,G,T)
Concentrazione 20 mM
Purezza >99%
Quantità 10 μm
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling