Learn More
Cytiva Kit di amplificazione illustra™ TempliPhi™ 100/500
Codice prodotto. 10794562 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
100
500
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
10794562 100 1 set
10281390 500 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794562 Fornitore Cytiva N. del fornitore 25640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.74€
    286.69€ / 1 sets
    Risparmia 40.05€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tampone per campioni, tampone di reazione, miscela enzimatica e DNA pUC19 di controllo positivo (2ng/μl)
Per utilizzare DNA amplificato direttamente per sequenziamento ciclico senza purificazione. I kit di amplificazione del DNA Cytiva illustra TempliPhi preparano in modo efficiente i campioni di DNA per il sequenziamento da DNA circolare.
  • Generate microgram quantities of template DNA from picogram amounts of starting material
  • Completed reactions contain uniform quantities of DNA irrespective of input amount, allowing for use directly in sequencing reactions without quantification
  • Amplify DNA from bacterial or M13 liquid cultures, colonies, plaques, glycerol stocks, or purified circular (plasmid or M13) DNA without the need for purification
  • Simple protocol reduces time, labor, and consumables needed for template preparation, and workflow enables easy automation
  • Contain separate, unmixed components for enhanced stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage The product can be stored for 2 months or less at -20°C. For storage longer than 2 months, store at -70°CThaw components on ice and maintain at 0–4°C during handling. DO NOT warm above 4°C prior to amplification
Descrizione illustra TempliPhi DNA Amplification Kits efficiently prepare DNA sequencing templates from circular DNA.
Formato Kit
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione di modelli di DNA circolare per il sequenziamento ciclico, la clonazione e la trasformazione
Include Tampone campione 0.5 ml, tampone di reazione 0.5 ml, miscela di enzimi 20 μl e 50 μl di DNA pUC19 a controllo positivo
N. di reazioni 100
Product Type illustra TempliPhi 100 Amplification Kit
Durata del test 4-18 h depending on starting material