Learn More
Cytiva triplePrep Kit
Isolate gDNA, total RNA, and total denatured proteins from undivided animal tissues and mammalian cell samples in less than 1 hour
Marca:  Cytiva 28-9425-44
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55800kg Transport : UN number : 2564 Chem class : 8 Pack group : II
Codice prodotto. 10116424
  • 628.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Protocol and a supply of components sufficient for 50 preps.
Descrizione
Descrizione
  • High-yield process allows extraction/isolation from single limited-size samples from biopsies, archived tissues, and tumors
  • Isolated products suitable for downstream applications such as PCR, restriction digestion, sequencing, array CGH, RT-qPCR, gene expression microarray, SDS-PAGE, Western blotting, 2-D DIGE, and LCMS
  • Flexible workflow allows easy isolation of any two or all three analytes
  • Color-coded caps and bottles match to protocol steps to minimize the chance for error
Specifica
Specifica
The illustra triplePrep Kit is designed for rapid, simultaneous extraction and isolation of high quality genomic DNA (gDNA), total RNA, and total denatured proteins from animal tissues and mammalian cells.
Protocol and a supply of components sufficient for 50 preps
illustra triplePrep kit
Extraction and isolation of high quality genomic DNA, total RNA and total denatured Proteins from animal tissues and mammalian cells
50 Preps
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: TCA (ISO)
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 27.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.