Learn More
Iloprost-d4 (Major), TRC
Codice prodotto. 30389542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389542 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30389542 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI2673022.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iloprost-d4
CAS 1035094-10-0
Formula molecolare C22H28D4O4
Quantità 2.5 mg
Sinonimo (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic Acid-d4, (1S,2R,3R,5S)-7-[(E)-4-Carboxybutylidene]-2-[(3S,1E)-3-hydroxy-4-methyl-6-octyn-1-enyl]-bicyclo[3.3.0]octane-d4, Ciloprost-d4, Endoprost-d4, Ilomedin-d4, ZK 36374-d4
InChI Formula InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1/i5D2,6D2
SMILES O[C@@H](C(C)CC#CC)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]1C/C(C2)=C/C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 364.51