Learn More
Iloprost, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498026 100 mg -
16490366 2 mg 2mg
16453776 25 mg 25mg
16438298 10 mg 10mg
16414187 50 mg 50mg
16410738 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16498026 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0096
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Specifica
Materiale o nome chimico Iloprost
Forma fisica Oil
CAS 78919-13-8
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H32O4
Sinonimo Ciloprost ZK 36374
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Molecular Weight (g/mol) 360.49
Peso formulazione 360.49
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only