Learn More
Imatinib Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134222 1 g 1g
30133903 500 mg 500mg
30009235 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI2679801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862366-25-4
Formula molecolare C29 H31 N7 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 530.06
Sinonimo Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[[4-Methyl-1-piperazinyl]methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, Genfatinib hydrochloride, Imatinib hydrochloride
IUPAC Name 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide;hydrochloride
SMILES O=C(C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=CC=C(C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3)C.[xHCl]
Specifica
Materiale o nome chimico Imatinib Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C29H31N7O.ClH/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H
Peso formulazione 529.2357