Learn More
Imatinib Mesilate, Mikromol™
Descrizione
Imatinib Mesilate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imatinib mesilate |
| CAS | 220127-57-1 |
| Nomi componenti o analita | Imatinib mesilate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C29 H31 N7 O . C H4 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1-Methyl-4-(4-((4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)carbamoyl)benzyl)piperazine methanesulfonate, CGP 57148B, Gleevac, Gleevec, Glivec, Imatinib mesilate, Imatinib mesylate, Mitinab, STI 571 |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | methanesulfonic acid;4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Vedi altri risultati |