Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imatinib mesylate, 98%
Codice prodotto. 15658715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15658715 5 g 5g
15648715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15658715 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461080050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 220127-57-1 | C30H35N7O4S | 589.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 220127-57-1
Formula molecolare C30H35N7O4S
Molecular Weight (g/mol) 589.72
Numero MDL MFCD04307699
InChI Key YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imatinib mesylate, gleevec, glivec, imatinib mesilate, imatinib methanesulfonate, imatinib mesylate sti571, imatinib monomesylate, unii-8a1o1m485b, imatinib, methanesulfonate salt
PubChem CID 123596
ChEBI CHEBI:31690
IUPAC Name methanesulfonic acid;4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Imatinib mesylate
Punto di fusione 209.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 589.71
Percent Purity 98%