Learn More
Imatinib Mesylate, MedChemExpress
Descrizione
Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imatinib Mesylate |
| CAS | 220127-57-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C30H35N7O4S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | STI571 MesylateCGP-57148B Mesylate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (211.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.79 mM) |
| SMILES | O=S(O)(C)=O.O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 589.71 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only