Learn More
Imatinib, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imatinib |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| Peso formulazione | 493.259 |
| Percent Purity | >95% |