Learn More
IMD 0354, TRC
Codice prodotto. 30389344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389344 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389344 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI268650100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide
CAS 978-62-1
Formula molecolare C15H8ClF6NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
InChI Formula InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 383.67