Learn More
R&D Systems™ Imetit dihydrobromide
Codice prodotto. 30002172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002172 50 mg 50mg
18025992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002172 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0729/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard H3 and H4 agonist (H3 > H4)
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32385-58-3
Formula molecolare C6H12Br2N4S
Specifica
Materiale o nome chimico Imetit dihydrobromide
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 332.06
Purezza >98%
Peso molecolare 332.06