Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Imhoff Sedimentation Cone
Codice prodotto. 10603822
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10603822 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10603822 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05670003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    140.55€ / pezzi 1
    Risparmia 49.45€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Sedimentation cone acc. to Imhoff without stopcock
  • Sedimentation cone acc. to DIN 12672
  • Scale: up to 1000 mL
  • Ring mark: at 1000 mL
  • Subdivisions:
    • 0.1 mL (0-2 mL)
    • 0.5 mL (2-10 mL)
    • 1 mL (10-40 mL)
    • 2 mL (20-100 mL)
    • 50 mL (100-1000 mL)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN 12672
Graduato Yes
Quantità 1
Valvola di chiusura Not included