Learn More
Hirschmann™ Imhoff Sedimentation Cone
Codice prodotto. 13158139
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13158139 1000 mL pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13158139 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 7720193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    141.60€ / pezzi 3
    Risparmia 11.70€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Unbreakable, transparent Sedimentation Cone acc. to Imhoff
  • SAN
  • Imhoff type
  • Transparent
  • Unbreakable
  • Moulded graduation
  • Screw cap at typ for emptying
Specifica
Descrizione Sedimentation Cone, acc. to Imhoff
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Graduato Raised scale
Materiale SAN
N. per confezione 3