Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidacloprid
Codice prodotto. 17211166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211166 250 mg 250mg
17201166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211166 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466752500
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 138261-41-3 | C9H10ClN5O2, C9H10ClN5O2 | 255.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138261-41-3
Formula molecolare C9H10ClN5O2
Specifica
Materiale o nome chimico Imidacloprid
Quantità 250 mg
Punto di fusione 134.0°C to 146.0°C
Peso formulazione 255.66