Learn More
Imidacloprid-d4 (imidazolidine-4,4,5,5-d4), CDN
Codice prodotto. 30313123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313123 0.01 g 0.01g
30312174 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313123 Fornitore CDN N. del fornitore CDND74560.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Formula molecolare C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Quantità 0.01 g
Sinonimo 1 H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI Formula InChI=1 S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5 H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2 H])[2 H]
IUPAC Name (NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-ylidene]nitramide
Molecular Weight (g/mol) 259.69
Peso formulazione 259.0774 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity