Learn More
Imidapril hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494597
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494597 50 mg 50mg
16471456 200 mg 200mg
16448766 100 mg 100mg
16418708 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16494597 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1451
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.
Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.
Specifica
Materiale o nome chimico Imidapril hydrochloride
CAS 89396-94-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H28ClN3O6
Quantità 50 mg
Sinonimo TA-6366
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CN1C)N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)C1=O)O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 441.91
Peso formulazione 441.91
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only