Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10719413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10719413 250 mg 250mg
10289712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10719413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 82090-52-6
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.17
Numero MDL MFCD06797471
InChI Key ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
PubChem CID 2795540
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%