Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10269562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10269562 250 mg 250mg
10730154 1 g 1g
10401934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10269562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33109CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 132213-07-1
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.165
InChI Key IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%