Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10776735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10776735 250 mg 250mg
10600454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776735 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31351CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Identificatori chimici
CAS 64951-08-2
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD03419462
InChI Key WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.14
Percent Purity 97%