Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15468975
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15468975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35025.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64951-08-2
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD03419462
InChI Key WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto di fusione 232°C to 234°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.15 (Anhydrous)
Percent Purity 95%