Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10626593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626593 1 g Amber Glass Bottle 1g
10187692 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626593 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC25401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6200-60-8
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD01720458
InChI Key DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%