Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10391273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10391273 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10691845 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10391273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 116355-16-9
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.149
Numero MDL MFCD07772808
InChI Key VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
PubChem CID 7164582
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 95%