Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 15418995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418995 250 mg 250mg
15408995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418995 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35174.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217.049 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 859833-15-1
Formula molecolare C8H6Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 217.049
Numero MDL MFCD07772809
InChI Key LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Punto di fusione 248°C to 250°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 95%