Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10740524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740524 1 g Amber Glass Bottle 1g
10279322 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10740524 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33152DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Identificatori chimici
CAS 859833-15-1
Formula molecolare C8H6Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 217.049
Numero MDL MFCD07772809
InChI Key LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Yes
Quantità 1 g
Peso formulazione 217.05
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche