Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10331233 1 g 1g
10107842 250 mg 250mg
10092254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10331233 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33101DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Identificatori chimici
CAS 139022-25-6
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD07021498
InChI Key ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%