Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15435927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435927 5 g 5g
15425927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33128.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139022-25-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139022-25-6
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD07021498
InChI Key ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Punto di fusione 244°C to 247°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 95%