Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294894
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
139022-25-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD07021498
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
7075376
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
139022-25-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD07021498
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
7075376
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Punto di fusione 250°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-6-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.