Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30399687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399687 500 mg 500mg
30398503 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30399687 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI387580500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Formula molecolare C8 H6 N2 O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.145
Peso formulazione 162.043