Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15214298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214298 5 g 5g
15204298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214298 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453360050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1423031-35-9 | C8H6N2O2·ClH | 198.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1423031-35-9
Formula molecolare C8H6N2O2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 198.61
InChI Key OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
PubChem CID 71756722
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Punto di fusione 295.0°C to 298.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
Peso formulazione 198.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.