Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11906711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11906711 1 g Bottiglia in vetro 1g
11916711 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440660010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 145335-90-6
Formula molecolare C8H6N2O2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 198.61
InChI Key XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
PubChem CID 11715356
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Punto di fusione 298°C to 300.1°C
Colore White
Analisi elementare 46.44 to 50.32% C, 13.54 to 14.67% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.61
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.