Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, 99%
Codice prodotto. 11906691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11906691 5 g 5g
11916691 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439940050
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 274-76-0
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00005553
InChI Key UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine
Colore White
Punti di ebollizione 97°C to 98°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.