Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, 99%
Codice prodotto. 11916691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11916691 25 g 25g
11906691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439940250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 274-76-0
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00005553
InChI Key UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1, 2-a]pyridine
Colore White
Punti di ebollizione 97°C to 98°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder