Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 274-76-0 |
| Formula molecolare | C7H6N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H |
| SMILES | c1ccn2ccnc2c1 |
| IUPAC Name | imidazo[1,2-a]pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.14 |
| Peso formulazione | 118.0531 |