Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Codice prodotto. 30394995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394995 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394995 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI3874502G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Formula molecolare C7H6N2
Quantità 2 g
Sinonimo 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
SMILES c1ccn2ccnc2c1
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Peso formulazione 118.0531