Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077571
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
766-55-2
C6H5N3
119.12
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
136599
imidazo[1,2-b]pyridazine
C1=CC2=NC=CN2N=C1
766-55-2
C6H5N3
119.12
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
136599
imidazo[1,2-b]pyridazine
C1=CC2=NC=CN2N=C1
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-b]pyridazine
Punto di fusione 54.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo¢1,2-b!pyridazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.