Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15395028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15395028 1 g 1g
15305038 5 g 5g
15315038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15395028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 766-55-2
Formula molecolare C6H5N3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
InChI Key VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
PubChem CID 136599
IUPAC Name imidazo[1,2-b]pyridazine
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[1,2-b]pyridazine
Punto di fusione 54.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.