Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10770914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10770914 250 mg 250mg
10005732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10770914 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 53572-98-8
Formula molecolare C6H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 168.17
Numero MDL MFCD03419463
InChI Key BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 2759354
IUPAC Name imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 168.18
Percent Purity 97%