Learn More
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carbaldehyde 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10548063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10548063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10538063 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10548063 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32504DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 120107-61-1
Formula molecolare C6H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 152.171
InChI Key VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
PubChem CID 4961258
IUPAC Name imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carbaldehyde
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.18
Percent Purity 97%