Specifications
| Materiale o nome chimico | Imidazole |
| Punto di fusione | 88°C to 92°C |
| Densità | 1.03 |
| Punti di ebollizione | 256°C |
| Punto d'infiammabilità | 145°C |
| Note percentuale saggio | Dry basis |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3263 |
| Beilstein | 103853 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole