Learn More
Imidazole, ≥99.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11368859 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368859 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11368859 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02102033.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    185.85€ / 500g
    Risparmia 10.15€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity reagent used for the elution of histidine-tagged proteins and the preparation of buffers.
Specifications
Materiale o nome chimico Imidazole
CAS 288-32-4
Colore White
Densità 500 to 600kg/m3
Intervallo percentuale saggio 0.998
Formula molecolare C3H4N2
Numero MDL MFCD00005183
Quantità 500 g
Sinonimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC Name 1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Peso formulazione 68.1
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Imidazole
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali.