Learn More
Imidazole, 99+%, crystalline
Codice prodotto. 10522714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10522714 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10697821 250 g Plastic bottle 250g
10561331 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10522714 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301870025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Imidazole, 99+%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, glyoxalin, imidazole, miazole, imutex, pyrro b monazole, 1,3-diazole, imidazol, iminazole, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, glyoxaline, 1kg, 99% min. (GC), 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow or Beige, 206-019-2, 01,492; 02,220 | CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-32-4
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole
Punto di fusione 86.0°C to 90.0°C
Colore White to Yellow or Beige
Punti di ebollizione 255.0°C to 256.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Indice di Merck 15, 4953
Informazioni di solubilità Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 68.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.