Learn More
Imidazole, ≥99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11496561 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11496561 100 g
11476561 5 g
11486561 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496561 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219482980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 288-32-4
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 100 g
Peso formulazione 68.08
Percent Purity ≥99%
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Solid