Learn More
Imidazole Buffer Solution, pH 6.5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12920704 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12920704 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920704 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore SOL 058 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    104.67€ / 1000mL
    Risparmia 35.33€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole buffer solution - pH 6.5 European Pharmacopoeia Ref: 4003000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, hydrochloric acid