Learn More
Imidazole (Molecular Biology), Fisher BioReagents™,50g
Description
Imidazole is an excellent biological buffer with a usable pH range of 6.2 to 7.8.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Imidazole |
| CAS | 288-32-4 |
| Absorbance | 0.01 max. (0.1M solution) at 260nm |
| Punto di fusione | 86°C |
| Colore | White to Yellow |
| pH | 10.5 |
| Punti di ebollizione | 255°C |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99 % |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Imidazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.