Learn More
Imidazole, Pure, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073089
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-imidazole
N1C=CN=C1
Punto di fusione 86°C
Colore White to Yellow
pH 10.5
Punti di ebollizione 255°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 68.08g/mol
Pressione del vapore 0.003mbar at 20°C
Forma fisica Solid